Läs mer
3-Hydroxymethylantipyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxymethylantipyrine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-12-10(8-14)7-11(15)13(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,14H,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 204.0899 |