Läs mer
3-Hydroxymethylpiperidine, TRC
Produktkod. 30405427
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405427 500 mg
30390683 2.5 g
30404619 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH972450500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4606-65-9
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.17
Synonym 3-Piperidinemethanol, (3-Piperidinyl)methanol, (3-Piperidyl)methanol, (Piperidin-3-yl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, 3-Pipecolin-α-ol
IUPAC-namn piperidin-3-ylmethanol
LEDER OCC1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxymethylpiperidine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Formel vikt 115.0997