Läs mer
3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2.2Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 347.935 |