Läs mer
3-Hydroxyoctadecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyoctadecanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2420-36-2 |
| Molekylformel | C19H38O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 3-Hydroxyoctadecanoate, Methyl DL-3-Hydroxyoctadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 3-hydroxyoctadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.5 |
| Formel vikt | 314.2821 |