Läs mer
3-Hydroxyfenylacetiksyra, TRC
Produktkod. 30004163
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30004163 5 g
1 options
Produktkod. 30004163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9490705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 621-37-4
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzeneacetic acid, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3'-Hydroxyphenylacetic acid, NSC 14360
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)Cc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 2-(3-hydroxyfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473