Läs mer
3-Hydroxyfenyltrimetylammoniumjodid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium Iodide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO.HI/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 279.012 |