Läs mer
3-hydroxyftal anhydrid, TRC
Produktkod. 30408612
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408612 5 g
30405018 2.5 g
30405904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9512705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37418-88-5
Molekylformel C8H4O4
Molekylvikt (g/mol) 164.11
Synonym 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione
LEDER Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Formel vikt 164.011