Läs mer
3-Hydroxypicolinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16483459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16483459 1 g
1 options
Produktkod. 16483459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0030
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H5NO3
Kvantitet 1 g
Synonym Picolinic acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI) 2-Carboxy-3-hydroxypyridine
Löslighetsinformation DMSO : 65 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC=CC=C1O)O
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Formel vikt 139.11
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism