Läs mer
3-Hydroxypicolinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypicolinic acid |
| CAS | 874-24-8 |
| Molekylformel | C6H5NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxypyridine-2-Carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ncccc1O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxypyridin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vikt | 139.0269 |