Läs mer
3-Hydroxypiperidine, 98+%
Produktkod. 11324564
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324564 2 g 2g
11334564 10 g 10g
11344564 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01333.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6859-99-0
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00014591
InChI-nyckel BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
PubChem CID 23293
IUPAC-namn piperidin-3-ol
LEDER C1CC(CNC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypiperidine
Smältpunkt 56°C to 60°C
pH 11,5 till 11,7
Kokpunkt 67°C to 69°C (2 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 102696
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Formel vikt 101.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.