Läs mer
3-Hydroxypiperidine, 98%
Produktkod. 10581102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581102 10 g Glasflaska 10g
10222572 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581102 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367080100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6859-99-0
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00014591
InChI-nyckel BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
PubChem CID 23293
IUPAC-namn piperidin-3-ol
LEDER C1CC(CNC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypiperidine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 56°C to 62°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 67°C to 69°C (2.0 mmHg)
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 21, V,1, 28
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formel vikt 101.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller klumpar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxypiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.