Läs mer
3-Hydroxypiperidine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11319786 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11319786
Brand: Thermo Scientific Acros 174320250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 64051-79-2
Molekylformel C5H11NO·ClH
Molekylvikt (g/mol) 137.61
InChI-nyckel VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
PubChem CID 2723962
IUPAC-namn piperidin-3-ol;hydrochloride
LEDER C1CC(CNC1)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196.6°C to 198.7°C
Färg White
Elementaranalys 42.97 to 44.28% C, 9.90 to 10.33% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 137.61
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.