Läs mer
3-Hydroxypiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypiperidine |
| CAS | 6859-99-0 |
| Molekylformel | C5H11NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (±)-3-Piperidinol, (R,S)-3-Hydroxypiperidine, (±)-3-Hydroxypiperidine, 3-Hydroxyhexahydropyridine, NSC 62082 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2 |
| LEDER | OC1CCCNC1 |
| IUPAC-namn | piperidin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.15 |
| Formel vikt | 101.0841 |