Läs mer
3-Hydroxypivalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypivalic Acid |
| CAS | 4835-90-9 |
| Molekylformel | C5H10O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropanoic Acid, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic Acid, 2,2-Dimethylhydracrylic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanoic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic Acid, Hydroxypivalic Acid, NSC 115936, Oxypivalic Acid, alpha,alpha-Dimethyl-beta-hydroxypropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,3-6)4(7)8/h6H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(C)(CO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vikt | 118.063 |