Läs mer
3-Hydroxypropionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypropionamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c4-3(6)1-2-5/h5H,1-2H2,(H2,4,6) |
| Formel vikt | 89.0477 |