missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxypropionic Acid, in aq solution (with varying amounts of 3,3'-Oxydipropanoic Acid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypropanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6) |
| Formel vikt | 90.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?