Läs mer
3-Hydroxypropionic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypropionic Acid Sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c4-2-1-3(5)6;/h4H,1-2H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 112.0136 |
| Procent renhet | >95% |