Läs mer
3-hydroxipropionitril, 99 %, ACROS Organics™
Produktkod. 11393236
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393236 25 g 25g
11303246 250 g 250g
11313246 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12570.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.079 g/mol
3-Hydroxipropionitril har använts som polärt lösningsmedel för att undersöka orienteringen av fosfolipiden vid ytan av de polära lösningsmedlen genom neutral kollision med jonspridningsspektroskopi och som ett reagens för karboxylskydd vid peptidsyntes. Den har även använts i fast tillståndskompositelektrolyt för färgsensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Hydroxipropionitril har använts som polärt lösningsmedel för att undersöka orienteringen av fosfolipiden vid ytan av de polära lösningsmedlen genom neutral kollision med jonspridningsspektroskopi och som ett reagens för karboxylskydd vid peptidsyntes. Den har även använts i fast tillståndskompositelektrolyt för färgsensibiliserade solceller.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-78-4
Molekylformel C3H5NO
Molekylvikt (g/mol) 71.079
MDL-nummer MFCD00002826
InChI-nyckel WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
IUPAC-namn 3-hydroxipropannitril
LEDER C(CO)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypropionitrile
Smältpunkt -46°C
Densitet 1.041
Kokpunkt 227°C to 228°C
Flampunkt 128°C (262°F)
Linjär formel HO(CH2)2CN
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 25 g
Beilstein 635773
Merck Index 14,3794
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 71.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.