Läs mer
3-Hydroxypropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypropionitrile |
| CAS | 109-78-4 |
| Molekylformel | C3H5NO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Cyanoethyl Alcohol, 2-Hydroxycyanoethane, 2-Hydroxyethyl Cyanide, Ethylene Cyanohydrin, Glycol Canohydrin, NSC 2598, 2-Cyanoethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2 |
| LEDER | OCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-hydroxypropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 71.08 |
| Formel vikt | 71.0371 |