Läs mer
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397639
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397639 5 g 5g
15453817 250 mg 250mg
11387639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28250.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 55321-99-8 | C5H5N3O2 | 139.114 g/mol
Bortsett från den biologiska betydelsen av pyridin-2-karboxamid (pikolinamid, pia) såväl som av dess derivat som 3-hydroxipyridin-2-karboxamid (3-OHpia), som ligander har de funnit sin omfattande tillämpning inom koordinationskemi inom kristallteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Förutom den biologiska
betydelsen av pyridin-2-karboxamid (pikolinamid, pia) såväl som dess derivat som 3-hydroxipyridin-2-karboxamid (3-OHpia), som ligander, har de funnit sin omfattande tillämpning inom koordinationskemi inom kristallteknik.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55321-99-8
Molekylformel C5H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.114
MDL-nummer MFCD00233977
InChI-nyckel SZPBAPFUXAADQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyrazine-2-carboxamide, 3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide, pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, pyrazine-2-carboxamide, 3-hydroxy, 3-hydroxypyrazine-2-carboxamine, 3-oxo-4h-pyrazine-2-carboxamide, t6mv dnj cvz wln, d09vhw, d0s5ry
PubChem CID 294642
IUPAC-namn 2-oxo-lH-pyrazin-3-karboxamid
LEDER C1=CN=C(C(=O)N1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Smältpunkt ∽270 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 139.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.