Läs mer
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11361927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361927 1 g 1g
11371927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07489.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-24-8 | C6H4NO3 | 138.10 g/mol
3-hydroxipyridin-2-karboxylsyra används som en matris för nukleotider i MALDI-masspektrometrianalyser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-hydroxipyridin-2-karboxylsyra används som en matris för nukleotider i MALDI-masspektrometrianalyser.
Löslighet Lösligt i vatten (0,25 g
i 10 ml).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-24-8
Molekylformel C6H4NO3
Molekylvikt (g/mol) 138.10
MDL-nummer MFCD00006294
InChI-nyckel BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxypicolinic acid, 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxypicolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hpa, pyridinecarboxylic acid, hydroxy, 3-hydroxypicolinate, 3-hydroxypyridine-2-carboxylate, hydroxypicolinic acid
PubChem CID 13401
ChEBI CHEBI:64342
IUPAC-namn 3-hydroxipyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽214°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 118954
Löslighetsinformation Soluble in water (0.25g in 10ml).
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.