missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxypyridine-4-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypyridine-4-carboxaldehyde |
| CAS | 1849-54-3 |
| Molekylformel | C6 H5 N O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-4-5-1-2-7-3-6(5)9/h1-4,9H |
| LEDER | Oc1cnccc1C=O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxypyridine-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.109 |
| Formel vikt | 123.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?