Läs mer
3-hydroxypyridin, 98 %
Produktkod. 10122920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122920 100 g Plastflaska 100g
10637082 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121851000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-00-2
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.1
MDL-nummer MFCD00006378
InChI-nyckel GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
PubChem CID 7971
IUPAC-namn pyridin-3-ol
LEDER C1=CC(=CN=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123.0°C to 130.0°C
Färg Beige till Brun
Kokpunkt 180.0°C (22.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 21, 46
Fieser 01,486
Löslighetsinformation Solubility in water: 33g/L water (20°C).
Formel vikt 95.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxypyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.