Läs mer
3-hydroxypyridin, 98 %
Produktkod. 11441628
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441628 50 g 50g
11309479 100 g 100g
11319479 500 g 500g
11431628 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11441628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13910.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95,101 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-00-2
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.101
MDL-nummer MFCD00006378
InChI-nyckel GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
PubChem CID 7971
IUPAC-namn pyridin-3-ol
LEDER C1=CC(=CN=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypyridine
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kokpunkt 180°C (22 mmHg)
Flampunkt 173°C (343°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 105699
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 95.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.