missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxypyridine-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypyridine-D5 |
| CAS | 2733539-08-5 |
| Molekylformel | C5 D5 N O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 3-Pyridin-2,4,5,6-d4-ol-d, 3-Hydroxypyridine-d5, 3-Hydroxypyridine-O,2,4,5,6-d5, 3-Hydroxypyridine-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])nc([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-deuteriooxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.1301 |
| Formel vikt | 100.0685 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?