Läs mer
3-Hydroxypyridin, Mikromol™
Produktkod. 17981686
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17981686 25 mg
1 options
Produktkod. 17981686 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0429.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Hydroxypyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxypyridine
CAS 109-00-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Hydroxypyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
LEDER Oc1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 95.1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 95.0371 g/mol