Läs mer
3-Hydroxypyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypyridine |
| CAS | 109-00-2 |
| Molekylformel | C5 H5 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinol, 3(2H)-Pyridinone, 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H |
| LEDER | Oc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.1 |
| Formel vikt | 95.0371 |