Läs mer
3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 86070-82-8 |
| Molekylformel | C4H10ClNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (9CI), 3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-Pyrrolidinol hydrochloride, Pyrrolidin-3-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H |
| LEDER | Cl.OC1CCNC1 |
| IUPAC-namn | pyrrolidin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.58 |
| Formel vikt | 123.0451 |