Läs mer
3-Hydroxyquinoline-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyquinoline-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1261784-25-1 |
| Molekylformel | C10 H7 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)11-5-6/h1-5,12H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc2ncc(O)cc12 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxyquinoline-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.167 |
| Formel vikt | 189.0426 |