Läs mer
3-Hydroxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-18-7 |
| Molekylformel | C9H7NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Quinolol, 3-Quinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-6-8/h1-6,11H |
| LEDER | Oc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | quinolin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0528 |