Läs mer
3-Hydroxysuberic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxysuberic Acid |
| CAS | 73141-47-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H14O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyoctanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c9-6(5-8(12)13)3-1-2-4-7(10)11/h6,9H,1-5H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(CC(O)CCCCC(O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.0841 |
| Visa mer |