Läs mer
3-hydroxitetrahydrofuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10578670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10578670 25 g Glasflaska 25g
10745571 5 g Glasflaska 5g
10297103 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10578670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121940250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 453-20-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 453-20-3
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00005374
InChI-nyckel XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
PubChem CID 9960
IUPAC-namn oxolan-3-ol
LEDER OC1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS Min % 96.0
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kvantitet 25 g
Flampunkt 81°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4490 to 1.451
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Beilstein 17, 107
Kokpunkt 181°C
Formel vikt 88.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxytetrahydrofuran
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.