Läs mer
3-hydroxitiobensamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488837 1 g 1g
15498837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52236.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104317-54-6
Molekylformel C7H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 153.20
MDL-nummer MFCD04973331
InChI-nyckel IDIHGRWUQGTNKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxythiobenzamide, 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-hydroxy, 3-hydroxy-thiobenzamide, 3-hydroxybenzothioamide, acmc-20e42a, 3-aminothioxomethyl phenol, 3-oxidanylbenzenecarbothioamide, 3-hydroxybenzenecarbothioamide
PubChem CID 2759343
IUPAC-namn 3-hydroxibensenkarbotioamid
LEDER NC(=S)C1=CC(O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxythiobenzamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.2
Procent renhet 97%