Läs mer
3-hydroxytyramin hydroklorid, 99 %
Produktkod. 10454975 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10454975 100 g Glasflaska 100g
10152680 10 g Glasflaska 10g
10428850 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10454975 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122001000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-31-7
Molekylformel C8H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.64
MDL-nummer MFCD00012898
InChI-nyckel CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensen-1,2-diol;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxytyramine hydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 241 °C till 243 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, I, 325
Merck Index 15, 3470
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol och het 95-etanol% , praktiskt taget olösliga i eter, kloroform, bensen och toluen
Formel vikt 189.64
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.