Läs mer
3’-Hydroxytyrosol 3’-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O9/c15-4-3-6-1-2-7(16)8(5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1 |
| Formel vikt | 330.1 |