Läs mer
3’-Hydroxytyrosol 4’-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Hydroxytyrosol 4'-Glucuronide |
| CAS | 948028-91-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H17NaO9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O9.Na/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1 |
| LEDER | O=C(O[Na])[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)O[C@H]1OC2=C(C=C(C=C2)CCO)O |
| IUPAC-namn | sodium (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.27 |
| Visa mer |