Läs mer
3-Hydroxytyrosol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327646
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30327646 50 mg
1 options
Produktkod. 30327646 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA14253300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Analyt- eller komponentnamn Hydroxytyrosol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
LEDER OCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-(2-hydroxyetyl)bensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 154,063 g/mol