Beskrivning
- 2 skjutbara topplock kan användas var för sig eller tillsammans för att rymma små, medelstora och stora sladdar upp till 31 mm
- Tillverkad i ljusgul termoplast
- Med engelska instruktionsetiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PLO23 |
| Färg | Gult |
| Material | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 88.14 mm |
| Höjd (metrisk) | 158.75 mm |