Läs mer
3-Indazolinon, 97 %
Produktkod. 11459820
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459820 100 g 100g
11367615 5 g 5g
11377615 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05860.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7364-25-2 | C7H6N2O | 134,138 g/mol
3-indazolinon används som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3-Indazolinone används som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7364-25-2
Molekylformel C7H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 134.138
MDL-nummer MFCD00005685
InChI-nyckel SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazol-3-ol, 3-indazolinone, indazolinone, 1h-indazol-3 2h-one, 3-hydroxy-1h-indazole, 3-hydroxyindazole, 1,2-dihydro-3h-indazol-3-one, 3-oxo-1,2-indazole, 3h-indazol-3-one, 1,2-dihydro, 2h-indazol-3-ol
PubChem CID 81829
IUPAC-namn 1,2-dihydroindazol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indazolinone
Smältpunkt 248 °C till 252 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3733
Formel vikt 134.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.