Läs mer
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid
Produktkod. 16469997
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16469997 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16469997 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY18569
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid (Indole-3-acetic acid) is the most common natural plant growth hormone of the auxin class. It can be added to cell culture medium to induce plant cell elongation and division.
Specifikationer
CAS 87-51-4
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Kvantitet 5 g
Frakt skick Room temperature
Molekylvikt (g/mol) 175.18 g/mol
Renhet 99.24%
Löslighet DMSO : ≥ 30 mg/mL (171.25 mM)
Synonym Indole-3-acetic acid∣ 3-IAA
Mål Endogenous Metabolite