Läs mer
3-Indolepropionsyra, TRC
Produktkod. 30394320
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30394320 10 g
1 options
Produktkod. 30394320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI62717010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Indolyl)-propionic acid
CAS 830-96-6
Molekylformel C11 H11 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Indole-3-propionic acid (8CI), 1H-Indole-3-propionic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propanoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propionic acid, 3-(2-Carboxyethyl)-1H-indole, 3-(3-Indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)propionic acid, 3-(Indole-3-yl)propanoic acid, IPA, IPA (auxin), NSC 3252, NSC 47831, β-(3-Indolyl)propionic acid, β-Indole-3-propionic acid, β-Indolepropionic acid
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
LEDER OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 3-(1H-indol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.079