Läs mer
3-Indolylättiksyra 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318477
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318477 1 ml
1 options
Produktkod. 30318477 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14290000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indolyl-acetic acid
CAS 87-51-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Indolyl-acetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H9 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 175.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 175,0633 g/mol