Läs mer
3-Indolylacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Indolylacetone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 173.0841 |