Läs mer
3-Indoxylacetat, 97 %
Produktkod. 11361767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361767 1 g 1g
11371767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04932.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175,187 g/mol
Användbar för detektion av esteraser3-Indoxylacetat fungerar som ett kolorimetriskt substrat som används för att differentiera esteraser från olika mikrobiologiska arter. Vidare används det som ett växttillväxtstimulerande hormon och reagens. Utöver detta fungerar det som en användbar syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Användbar
för detektion av esteraser3-Indoxylacetat fungerar som ett kolorimetriskt substrat som används för att differentiera esteraser från olika mikrobiologiska arter. Vidare används det som ett växttillväxtstimulerande hormon och reagens. Utöver detta fungerar det som en användbar syntetisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
etanol, vatten, kloroform, diklormetan och metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-08-2
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD00014561
InChI-nyckel JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC-namn lH-indol-3-ylacetat
LEDER CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indoxyl acetate
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 143086
Löslighetsinformation Löslig i etanol, vatten, kloroform, dikloretan och metanol.
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.