Läs mer
3-indoxylfosfat, dinatriumsalt,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407532 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11407532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215416783
3-indoxylfosfatdinatriumsalt används som ett histokemiskt substrat för att demonstrera alkaliskt fosfatas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indoxyl Phosphate, Disodium Salt
Namnnotering FTIR
CAS 3318-43-2
Färg Grå
Analysprocentintervall > 98%
Molekylformel C8H6NNa2O4P
MDL-nummer MFCD00040646
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate
InChI-nyckel WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;lH-indol-3-ylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 257.092
PubChem CID 76830
Formel vikt 257.1
Fysisk form Pulver