Läs mer
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Produktkod. 15423299
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423299 250 mg 250mg
15413299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60552.MD
Request Bulk or Custom Format
Ett histokemiskt substrat för alkaliskt fosfatas
Ett histokemiskt substrat för alkaliskt fosfatas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3318-43-2
Molekylformel C8H6NNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 257.092
MDL-nummer MFCD00040646
InChI-nyckel WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate
PubChem CID 76830
IUPAC-namn dinatrium;lH-indol-3-ylfosfat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indoxyl phosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.09
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.