Läs mer
3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt |
| CAS | 1346601-03-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H4 H2 N O4 S . K |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt, 4,5,6,7-Tetradeuterio-1H-indol-3-yl hydrogen sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D; |
| LEDER | [K+].[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OS(=O)(=O)[O-])c[nH]c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | potassium;(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-indol-3-yl) sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.33 |
| Visa mer |