Läs mer
3-indoxylsulfat kaliumsalt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11498946
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11498946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17079.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2642-37-7 | C8H6KNO4S | 251.297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2642-37-7
Molekylformel C8H6KNO4S
Molekylvikt (g/mol) 251.297
MDL-nummer MFCD00037931
InChI-nyckel MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt
PubChem CID 5177095
IUPAC-namn kalium; lH-indol-3-ylsulfat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Smältpunkt 165°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3921324
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 251.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.