Läs mer
3-Jod-1,2-bensendikarboxylsyra 1,2-dimetylester, TRC
Produktkod. 30336141
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30336141 50 mg
1 options
Produktkod. 30336141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18945550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Molekylformel C10H9O4I
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl3-jodobensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 320.08
Formel vikt 319.9546