Läs mer
3-jod-1-metyl-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652665
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652665 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10713264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48311CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 92525-10-5
Molekylformel C4H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 208.002
MDL-nummer MFCD08435890
InChI-nyckel SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
IUPAC-namn 3-jod-l-metylpyrazol
LEDER CN1C=CC(=N1)I
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Formel vikt 208
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.